Learn More
Mettler Toledo™ Sonde de température
Code produit 11957781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capteur:
NTC 10 kilohms
Pt1000
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capteur Conditionnement
11957781 Pt1000 1 pièce
11947781 NTC 10 kilohms 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11957781 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51343312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    335.53€ / 1 pièces
    Économisez 59.47€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Conçu pour la connexion aux pH-mètres. Les éléments de détection du capteur de température Mettler Toledo sont logés dans un tube en acier inox ou en verre.
  • Température de fonctionnement maximum : 302°F (150°C)
  • Les éléments de détection et les fils de plomb sont isolés électriquement de la surface extérieure de la sonde pour une sécurité maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sonde de température InLab Pt1000
Précision ±0,15°C
Matériau verre
Gamme de température (métrique) –30°C à +100°C
Température (métrique) en fonctionnement -30°C à +100°C
Type Sonde
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (métrique) 120 mm
Température (impériale) en fonctionnement –22°F à +212°F
Types de connecteurs S7
Capteur Pt1000