Learn More
Mettler Toledo™ Tweezers for Analytical and Calibration Weights
Code produit 10324225 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Poids de 1 mg à 50 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) unitSize
10324225 Poids de 1 mg à 50 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10324225 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 15900
Accessories for Weights. Ergonomic Weight Handling - Ergonomic tweezers and weight forks are made of clean room suitable materials and allow professional weight handling and balance testing.
Constructed of metal with carbon reinforced nylon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tweezers
Matériau Metal with Carbon Reinforced Nylon
À utiliser avec (application) Poids de 1 mg à 50 g
Quantité Each