Läs mer
Metyrapone, MedChemExpress
Produktkod. 16402266
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité
16402266 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16402266 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1232
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Metyrapone (Su-4885) is a potent and orally active 11β-hydroxylase inhibitor and an autophagy activator, also inhibits the production of aldosterone.
Metyrapone inhibits synthesis of endogenous adrenal corticosteroid, decreases glucocorticoid levels, and also affects behavior and emotion. In addition, Metyrapone increases the efficiency of autophagic process via downregulation of mTOR pathway, and interacts with Pseudomonas putida cytochrome P-450. Metyrapone can be used for researching Cushing's syndrome and depression.
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Metyrapone
CAS 54-36-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H14N2O
Quantité 500 mg
Synonyme Su-4885
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (441.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 38 mg/mL (167.94 mM)
SMILES CC(C1=CC=CN=C1)(C)C(C2=CC=CN=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 226.27
Poids de la formule 226.27
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.