Learn More
Tocris Bioscience™ Metyrapone
Description
Cytochrome P450 inhibitor. Blocks glucocorticoid synthesis via inhibition of steroid 11-β hydroxylase (CYP11B1) activity (IC50 = 7.83 μM). Also inhibits CYP3A4 and cytochrome P450-mediated ω/ω-1 hydroxylase activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metyrapone |
| CAS | 54-36-4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C14H14N2O |
| Poids de la formule | 226.27 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 226.28 |