Learn More
(±)-mevalonolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10422790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10422790 1 g Flacon en verre 1g
10119699 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10422790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428300010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 674-26-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 674-26-0
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00006648
Clé InChI JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme mevalonolactone, dl-mevalonic acid lactone, dl-mevalonolactone, 4-hydroxy-4-methyltetrahydro-2h-pyran-2-one, mevalonic acid lactone, mevalonic lactone, dl-mevalolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, .+/-., 1-tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2h-pyran-2-one
CID PubChem 10428
Nom IUPAC 4-hydroxy-4-methyloxan-2-one
SMILES CC1(O)CCOC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Mevalonolactone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28.0°C
Point d’ébullition 145.0°C to 150.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 97%