Learn More
Mévastatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473959
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
Code produit. 15473959
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61357.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 73573-88-3 | C23H34O5 | 390.52 g/mol
Mevastatin (Compactin) inhibits HMGCR (HMG-CoA reductase) , induces apoptosis which in turn inhibits isoprenoid biosynthesis and therefore blocks protein isoprenylation and reduces plasma cholesterol levels in humans. Mevastatin causes cells to arrest early in the G1 phase. Mevastatin is a close structural analog of lovastatin and both agents have the same biochemical and pharmacological activities. Mevastatin is inactive in cell-free assays. In cells however, it is hydrolyzed to the active free acid form by intracellular esterases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La mévastatine (compactine) inhibe le HMGCR (HMG-CoA réductase), induit l’apoptose qui inhibe à son tour la biosynthèse des isoprénoïdes et bloque donc l’isoprénylation des protéines et réduit les taux de cholestérol plasmatique chez les humains. La mévastatine provoque l’arrêt précoce des cellules dans la phase G1. La mévastatine est un analogue structural proche de la lovastatine et les deux agents ont les mêmes activités biochimiques et pharmacologiques. La mévastatine est inactive dans les dosages sans cellules. Dans les cellules cependant, elle est hydrolysée sous forme d’acide libre actif par des estérases intracellulaires.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol à 25 mg/ml et dans le DMSO à 20 mg/ml
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73573-88-3
Formule moléculaire C23H34O5
Poids moléculaire (g/mol) 390.52
Numéro MDL MFCD05662341
Clé InChI AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Synonyme mevastatin, compactin, mevastatinum, mevastatina, mevastatine, mevastatinum inn-latin, antibiotic ml 236b, mevastatin inn, compactin penicillium, mevastatine inn-french
CID PubChem 64715
ChEBI CHEBI:34848
Nom IUPAC (1S,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-methylbutanoate
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Specifications
Nom chimique ou matériau Mevastatin
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Beilstein 1269441
Merck Index 14,6164
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol at 25 mg/mL and in DMSO at 20mg/ml
Poids de la formule 390.52
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin