Description
Les cellules MEXi-293E sont des cellules de rein embryonnaire humain (HEK) dérivées de la lignée cellulaire 293 et utilisées pour la propagation de plasmides et l’expression de protéines recombinantes dans les cellules de mammifères
La lignée cellulaire exprime la protéine EBNA-1 pour la réplication épisomique des plasmides porteurs d’oriP (vecteurs pDSG-IBA), est adaptée à la croissance en suspension et est utilisée avec le milieu de culture cellulaire MEXi. Le système MEXi a été développé pour offrir un système d’expression des protéines de mammifères abordable, ainsi que tous les composants essentiels :
• Lignée cellulaire MEXi-293E
• Une variété de vecteurs d’expression pDSG
• Milieu de culture MEXi-CM
• Milieu de transfection MEXi-TM. Autres avantages :
• Expression transitoire pour la production de protéines à temps et à moindre coût
• Vecteurs à expressions multiples avec différentes caractéristiques
• Optimisé pour le système Twin-Strep-tag™:Strep-Tactin™XT pour les protéines hautement pures
• Système sans IP
La lignée cellulaire exprime la protéine EBNA-1 pour la réplication épisomique des plasmides porteurs d’oriP (vecteurs pDSG-IBA), est adaptée à la croissance en suspension et est utilisée avec le milieu de culture cellulaire MEXi. Le système MEXi a été développé pour offrir un système d’expression des protéines de mammifères abordable, ainsi que tous les composants essentiels :
• Lignée cellulaire MEXi-293E
• Une variété de vecteurs d’expression pDSG
• Milieu de culture MEXi-CM
• Milieu de transfection MEXi-TM. Autres avantages :
• Expression transitoire pour la production de protéines à temps et à moindre coût
• Vecteurs à expressions multiples avec différentes caractéristiques
• Optimisé pour le système Twin-Strep-tag™:Strep-Tactin™XT pour les protéines hautement pures
• Système sans IP
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cellules de rein embryonnaire humain (HEK) |
| Quantité | 1,5 ml |