Learn More
Chlorhydrate de mexilétine, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mexiletine hydrochloride |
| Point de fusion | 202.0°C |
| Quantité | 100 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Formule linéaire | (CH3)2C6H3OCH2CH(NH2)CH3·HCl |
| Merck Index | 15,6248 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols |
| Poids de la formule | 215.72 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% (HPLC) |