Learn More
Chlorhydrate de mexilétine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15688685 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15688685 5 g 5g
15698685 25 g 25g
15608695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15688685 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 372910050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5370-01-4 | C11H17NO·HCl | 215.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1-4-5370
Formule moléculaire C11H17NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 215.72
Clé InChI NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme mexiletine hydrochloride, mexitil, mexiletine hcl, mexiletene hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy-2-propanamine hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy propan-2-amine hydrochloride, 2-propanamine, 1-2,6-dimethylphenoxy-, hydrochloride, mexitil tn, 1-2,6-xylyloxy-2-aminopropane hydrochloride
CID PubChem 21467
ChEBI CHEBI:6917
Nom IUPAC 1-(-Diméthylphénoxy)propan--amine2,6-diméthylphénoxy)propan-2-amine ; Chlorhydrate
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)OCC(C)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Mexiletine hydrochloride
Point de fusion 202.0°C
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (CH3)2C6H3OCH2CH(NH2)CH3·HCl
Merck Index 15,6248
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 215.72
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Mexiletine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylammonium chloride