Learn More
Chlorhydrate de mexilétine, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15698685 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15698685 25 g 25g
15688685 5 g 5g
15608695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15698685 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 372910250
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5370-01-4 | C11H17NO·HCl | 215.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1-4-5370
Formule moléculaire C11H17NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 215.72
Clé InChI NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme mexiletine hydrochloride, mexitil, mexiletine hcl, mexiletene hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy-2-propanamine hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy propan-2-amine hydrochloride, 2-propanamine, 1-2,6-dimethylphenoxy-, hydrochloride, mexitil tn, 1-2,6-xylyloxy-2-aminopropane hydrochloride
CID PubChem 21467
ChEBI CHEBI:6917
Nom IUPAC 1-(-Diméthylphénoxy)propan--amine2,6-diméthylphénoxy)propan-2-amine ; Chlorhydrate
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)OCC(C)N.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Mexiletine hydrochloride
Point de fusion 202.0°C
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (CH3)2C6H3OCH2CH(NH2)CH3·HCl
Merck Index 15,6248
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 215.72
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)