Learn More
Mexiletine Hydrochloride, TRC
Code produit 30470392
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30470392 1 g 1g
30467000 50 mg 50mg
30475718 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30470392 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3408001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5370-01-4
Formule moléculaire C11 H17 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 215.72
Synonyme Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173
Nom IUPAC 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Mexiletine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
Poids de la formule 215.1077
Pourcentage de pureté >95%