Learn More
Merck Filtre à membrane MF-Millipore™, 0,45 μm, quadrillé
Code produit 10044650 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
Couleur:
Noir
blanc
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Couleur unitSize
10044650 25 mm Noir 100 pièces
10539202 47 mm blanc 100 pièces
10228571 13 mm Noir 100 pièces
10420011 13 mm blanc 100 pièces
10248090 25 mm blanc 100 pièces
12407036 47 mm Noir -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10044650 Fournisseur Merck Code fournisseur HABG02500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Les mélanges biologiques inertes d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont fait des filtres à membrane MF-Millipore™ l’une des membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore™ sans surfactant Triton™ contiennent des quantités minimales d’agent humidifiant et présentent une teneur en eau extractible inférieure à celle des filtres MF-Millipore™ classiques.
Caractéristiques et avantages :
  • Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
  • Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Point à bulle ≥ 2,2 bars, air avec eau
Couleur Noir
Matériau MCE
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Débit 60 mL/min x cm2
Débit de gaz 4 L/min/cm2
Hydrophobicité Hydrophile
Type de membrane Quadrillé
Nbre par carton 100Pack
Quantité 100 / boîte
Épaisseur (métrique) 150 μm
Type Membranes filtrantes
Mouillabilité Hydrophile
Diamètre (métrique) 25 mm