Learn More
Merck Filtre à membrane MF-Millipore™, feuille 5 μm
Code produit 10584902 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
5 μm, 84%
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10584902 5 μm, 84% 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10584902 Fournisseur Merck Code fournisseur SMWP0190R
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Des mélanges biologiquement inertes d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ont été fabriqués MF-Millipore™ Les filtres à membrane sont parmi les membranes les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
MF-Millipore™ filtres sans Triton™ Les tensioactifs contiennent des quantités minimales d'agent mouillant et ont une teneur en extrait d'eau inférieure à la norme MF-Millipore™ filtres.
Caractéristiques& Avantages:
  • Filtre polyvalent pour applications de surveillance biologique et environnementale
  • Disponibles en plusieurs tailles de pores, colorées en noir ou blanc, avec ou sans surface quadrillée
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma et à l’autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit d’air 32 L/min x cm2
Point à bulle ≥ 0,42 bars, air avec eau
Couleur blanc
Format Feuille
Porosité 5 μm, 84%
Code de filtre SMWP
Débit 580 ml/min x cm2 (eau)
À utiliser avec (application) Applications de cytologie
Hydrophobicité Non
Capacité de liaison protéique 150 μg/ cm²
Quantité 100Pack
Type de surface unie
Plage de températures (métrique) 75°C
Épaisseur (métrique) 135 μm
Type Membranes filtrantes
Mouillabilité Hydrophile
Dimensions (L x l) 1,9 x 4,2 cm