Learn More
MFG Tray Plateaux et bacs polyvalents résistants aux produits chimiques
Code produit 13074897 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
18 x 14 x 1 in
Type:
Plateau multi-usages
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Type Conditionnement
13074897 18 x 14 x 1 in Plateau multi-usages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13074897 Fournisseur MFG Tray Code fournisseur 0671582
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Idéal pour le trempage, le nettoyage, l’autoclavage, le stockage ou le transport de produits de laboratoire et la préparation de déversements
Idéal pour le trempage, le nettoyage, l’autoclavage, le stockage ou le transport de produits de laboratoire et la récupération des déversements
  • Fabrication en composite de polyester thermodurci blanc Résistant à la plupart des détergents, des solutions acides et alcalines légères, des sels corrosifs et de nombreux réactifs
  • Résiste à des températures de -51 °C.° à +121 °C (-60° Exposition continue à +250 °F (121 °C) ou intermittente à 149 °C (300 °F (149 °C)).
  • Capacité de charge élevée
  • Excellente stabilité dimensionnelle Facilement nettoyé à la vapeur
Informations sur la commande
disponible en tablettes de 1 in de profondeur (2,5 cm), en tablettes peu profondes de 1 1/4 à 2 3/4 in de profondeur (3 à 7 cm) et en plateaus votre compartiment à compartiments réfrigérés, de 2 3/4 à 4 1/8 in de profondeur (7 à 10,5 cm).
Spécification
Dimensions (L x l x H) 18 x 14 x 1 in
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Longueur (métrique) 46 cm
Matériau Fibre de verre
Type Plateau multi-usages
Largeur (métrique) 35,5 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour le trempage, le nettoyage, l’autoclavage, le stockage ou le transport de produits de laboratoire et la préparation de déversements
Longueur (impériale) 18 in
Hauteur (impériale) 1 in
Forme Rectangulaires
Température (impériale) –60deg;F à +250deg;F
Température (métrique) –51deg;C à +121deg;C
Largeur (impériale) 14 in