Learn More
MG-101 (ALLN), TRC
Code produit 30473098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473098 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473098 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3409505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau MG-101 (ALLN)
CAS 110044-82-1
Formule moléculaire C20H37N3O4
Quantité 5 mg
Synonyme (S)-N-Acetyl-L-leucyl-N-(1-formylpentyl)-L-leucinamide, ALLN, ALLnL, CI-1 (peptide), Calp I, Calpain inhibitor I, MG 101, (S)-N-Acetyl-L-leucinyl-L-leucinyl-L-norleucinal
Formule InChI InChI=1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
SMILES CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C)C=O
Nom IUPAC (2S)-2-acétamido-4-méthyl-N-[(2S)-4-méthyl-1-oxo-1-[[(2S)-1-oxohexan-2-yl]amino]pentan-2-yl]pentanamide
Poids moléculaire (g/mol) 383.53
Poids de la formule 383.2784