Learn More
MG-132, MedChemExpress
Description
MG-132 (Z-Leu-Leu-Leu-al) is a potent proteasome and calpain inhibitor with IC50s of 100 nM and 1.2 μM, respectively. MG-132 effectively blocks the proteolytic activity of the 26S proteasome complex. MG-132, a peptide aldehyde, also is an autophagy activator. MG-132 also induces apoptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MG-132 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 133407-82-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H41N3O5 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | Z-Leu-Leu-Leu-al MG132 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 16.67 mg/mL (35.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Afficher plus |