Learn More
MG 132, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MG 132 |
| CAS | 133407-82-6 |
| Formule moléculaire | C26H41N3O5 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | (S)-N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-N-(1-formyl-3-methylbutyl)-L-leucinamide, Calpain inhibitor IV-2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | O=S(CCCCCCCCC[C@@H]1[C@H]2[C@@H]3[C@@](CC[C@H]2c4c(cc(O)cc4)C1)(C)[C@@H](O)CC3)CCCC(F)(F)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 475.62 |