Learn More
WTW™ MG 2.5 E Replacement Vessel
Code produit. 10064844
Click to view available options
Volume (métrique):
2 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10064844
Marque: WTW™ 209512
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
WTW offre une grande variété de flacons de mesure et de récipients de mesure avec adaptateurs pour mesurer le BSB, la respiration du sol, la dégradabilité selon les normes de l’OCDE 301F, les tests de fermentation, le biogaz et bien plus encore. Ils ont tous été testés dans leurs applications respectives et prennent donc en charge des mesures précises.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2 500 ml