Learn More
MG 624, R&D Systems™
Code produit 30001438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001438 50 mg 50mg
18035292 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001438 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 1356/50
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α7 neuronal nicotinic receptor antagonist
A selective antagonist for neuronal α7 subunit- containing nAChR subtypes. Inhibits α-Bgtx binding to chick α7 and α4β2 subtypes with Ki values of 106 nM and 84 μM respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77257-42-2
Formule moléculaire C22H30INO
Poids moléculaire (g/mol) 451.392
Clé InChI RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
Synonyme stilonium iodide, stilonio ioduro dcit, stilonii iodidum inn-latin, iodure de stilonium inn-french, ioduro de estilonio inn-spanish, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethylammonium iodide, triethyl 2-p-styrylphenoxy ethyl ammonium iodide, ioduro di trietil-beta-4-stilbenossi-etil ammonio italian, ammonium, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethyl-, iodide, dsstox_cid_25781
CID PubChem 6433339
Nom IUPAC triethyl-[2-[4-[(E)-2-phenylethenyl]phenoxy]ethyl]azanium;iodide
SMILES CC[N+](CC)(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau MG 624
Quantité 50 mg
Poids de la formule 451.39
Pourcentage de pureté >98%
Gamme de produits Tocris