Learn More
MGAT2-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16496337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496337 5 mg
16470007 50 mg
16450929 1 mg
16434706 100 mg
16433618 10 mg
16412796 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16496337 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101857
MedChemExpress MGAT2-IN-1 is an orally active inhibitor of monoacylglycerol acyltransferase (MGAT2) with IC50 of 7.8 and 2.4 nM for human and mouse MGAT2, respectively.
MGAT2-IN-1 is an orally active inhibitor of monoacylglycerol acyltransferase (MGAT2) with IC50 of 7.8 and 2.4 nM for human and mouse MGAT2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau MGAT2-IN-1
CAS 1800025-30-2
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H21ClF5N7O3S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (191.13 mM)
SMILES O=S(C1=CC2=C(N(C3=NC=C(C4=CC(C(F)(F)F)=NN4C)C=N3)CC2)C(N5C(CCC5)=O)=C1)(NC6=C(F)C=C(Cl)C=C6F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 654.01
Poids de la formule 654.01
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism