Learn More
MGCD-265 analog, MedChemExpress
Code produit 16497047
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497047 5 mg
16480657 50 mg
16430136 2 mg
16424338 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16497047 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10991
MedChemExpress MGCD-265 analog is a potent and oral active inhibitor of c-Met and VEGFR2 tyrosine kinases, with IC50s of 29 nM and 10 nM, respectively. MGCD-265 analog has significant antitumor activity.
MGCD-265 analog is a potent and oral active inhibitor of c-Met and VEGFR2 tyrosine kinases, with IC50s of 29 nM and 10 nM, respectively. MGCD-265 analog has significant antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau MGCD-265 analog
CAS 875337-44-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H20FN5O2S2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.20 mM)
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)NC(NC2=CC=C(C(F)=C2)OC3=C4C(C=C(S4)C5=CN(C=N5)C)=NC=C3)=S
Poids moléculaire (g/mol) 517.6
Poids de la formule 517.6
Pourcentage de pureté 98.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease