Learn More
MHY1485, MedChemExpress
Code produit 16484487
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484487 50 mg
16481068 5 mg
16478618 10 mg
16431446 200 mg
16408466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16484487 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0795
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress MHY1485 is a potent cell-permeable mTOR activator that targets the ATP domain of mTOR. MHY1485 inhibits autophagy by suppression of fusion between autophagosomes and lysosomes.
MHY1485 is a potent cell-permeable mTOR activator that targets the ATP domain of mTOR. MHY1485 inhibits autophagy by suppression of fusion between autophagosomes and lysosomes.
Spécification
Nom chimique ou matériau MHY1485
Forme physique Solid
CAS 326914-06-1
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H21N7O4
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 7.69 mg/mL (19.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(NC2=NC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=C1)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 387.39
Poids de la formule 387.39
Pourcentage de pureté 98.29%
Qualité Research