missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MHY1485, MedChemExpress

Code produit 16431446
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431446 200 mg
16484487 50 mg
16481068 5 mg
16478618 10 mg
16408466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16431446 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0795

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress MHY1485 is a potent cell-permeable mTOR activator that targets the ATP domain of mTOR. MHY1485 inhibits autophagy by suppression of fusion between autophagosomes and lysosomes.

MHY1485 is a potent cell-permeable mTOR activator that targets the ATP domain of mTOR. MHY1485 inhibits autophagy by suppression of fusion between autophagosomes and lysosomes.

Spécification

Nom chimique ou matériau MHY1485
Forme physique Solid
CAS 326914-06-1
Couleur Off-White
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H21N7O4
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 7.69 mg/mL (19.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(NC2=NC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=C1)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 387.39
Poids de la formule 387.39
Pourcentage de pureté 98.29%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.