Learn More
(±)-Miansérine-d3 HCl (méthyl-d3), CDN
Code produit 30325489
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325489 0.05 g 0.05g
30321931 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325489 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND71620.05G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Mianserin-d3 Hydrochloride (methyl-d3)
CAS 1219804-97-3
Formule moléculaire C18 D3 H17 N2 . Cl H
Quantité 0.05 g
Synonyme (±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3)
Formule InChI InChI=1 S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18 H,10-13H2,1H3;1 H/i1D3;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Nom IUPAC 5-(trideuteriometil)-2,5-diazatetraciclo[13.4.0.0 ^{2,7}0.0 ^{8,13}]nonadeca-1(19),8(13),9,11,15,17-hexaeno;hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 303.8442
Poids de la formule 303.1582 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity