Learn More
(±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3), TRC
Code produit 30467194
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30467194 5 mg 5mg
30470764 1 mg 1mg
30478567 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30467194 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3415015MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1219804-97-3
Formule moléculaire C18 D3 H17 N2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 303.8442
Synonyme (±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3)
Nom IUPAC 5-(trideuteriomethyl)-2,5-diazatetracyclo[13.4.0.0^{2,7}.0^{8,13}]nonadeca-1(19),8(13),9,11,15,17-hexaene;hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Mianserin-d3 Hydrochloride (methyl-d3)
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H/i1D3;
Poids de la formule 303.1582