Learn More
Chlorhydrate de Mianserine, TRC
Code produit 17981465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981465 50 mg 50mg
17922775 10 mg 10mg
17902975 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17981465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM34150050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21535-47-7
Formule moléculaire C18 H20 N2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 300.83
Synonyme Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
Nom IUPAC 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-méthyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]chlorhydrate d’azépine
SMILES Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Mianserin Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
Poids de la formule 300.1393