Learn More
Miansérine N-oxyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mianserin N-Oxide |
| CAS | 62510-46-7 |
| Formule moléculaire | C18 H20 N2 O |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Mianserin N-Oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20N2O/c1-20(21)11-10-19-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(19)13-20/h2-9,18H,10-13H2,1H3 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-méthyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azépine 2-oxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.36 |
| Poids de la formule | 280.1576 |