Learn More
Mibampator, MedChemExpress
Code produit 16465216
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465216 100 mg
16427017 5 mg
16420627 50 mg
16414298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16465216 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10934
MedChemExpress Mibampator (LY451395) is a potent and highly selective potentiator of the AMPA receptors.
Mibampator (LY451395) is a potent and highly selective potentiator of the AMPA receptors.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mibampator
CAS 375345-95-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H30N2O4S2
Quantité 100 mg
Synonyme LY451395
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 25 mg/mL (57.00 mM)
SMILES C[C@@H](CNS(C(C)C)(=O)=O)C1=CC=C(C2=CC=C(CCNS(C)(=O)=O)C=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 438.6
Poids de la formule 438.6
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation