Learn More
Cétone de Michler, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423864 100 g 100g
11433864 500 g 500g
11443864 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423864 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11889.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-94-8
Formule moléculaire C17H20N2O
Poids moléculaire (g/mol) 268.36
Numéro MDL MFCD00008312
Clé InChI VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
CID PubChem 7031
ChEBI CHEBI:82347
Nom IUPAC Bis[4-(diméthylamino)phényl]méthanone
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Michler's Ketone
Point de fusion 174°C to 176°C
Point d’ébullition >360°C
Point d’éclair 220°C (428°F)
Quantité 100 g
Beilstein 790733
Merck Index 14,6177
Poids de la formule 268.36
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Michler's ketone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Michlers ketone