Learn More
Wld Tec™ gasprofi 1 SCS édition de la micro-école présentes pour la micro-école
Description
Ce brûlure à gaz sûr pour la stérilisation, le secours et d’autres applications liées à la flamme combine tous les avantages fonctionnels nécessaires dans les pressions modernes.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Micro-bec Bunsen |
| Type de gaz | Gaz naturel |
| Longueur (métrique) | 85 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Hauteur (métrique) | 49 mm |
| Comprend | Fonctionnement de la pédale et du bouton |
| Température max. (métrique) | 1 300°C (gaz naturel), 1 350°C (gaz liquide) |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 700 g |
| Largeur (métrique) | 86 mm |