Learn More
BRAND™ Microburette de modèle Bang
Code produit 15891465 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15891465 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15891465 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 924265
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Classe AS
  • Broche en PTFE
  • Boro 3.3
  • Certificat de conformité individuel
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité (métrique) 2 ml
    Matériau Verre borosilicaté
    Graduations 0,01 mL
    Matériau du robinet d’arrêt PTFE
    Type Microburet à motif de bang
    Class Classe AS