Learn More
Hellma Micro-cuve, 108.002F-QS
Code produit 10690693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
10 x 2 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Conditionnement
10690693 10 x 2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10690693 Fournisseur Hellma Code fournisseur 108002F1040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00€
    415.29€ / 1 pièces
    Économisez 116.71€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Cuve à fluorescence en verre de quartz haute pureté Suprasil™ avec bouchon en PTFE.
  • Fabrication en quartz de silice fondue à haute pureté
  • Plage UV/VIS
  • Cellule de fluorescence
  • Couvercles en PTFE inclus
Spécification
Capacité (métrique) 500 μl
Matériau Quartz Suprasil
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 2 mm
Épaisseur (métrique) Épaisseur de base : 9 mm
Comprend Couvercle en PTFE
Quantité 1/boîte
Longueur du trajet optique 10 x 2 mm
Wavelength Range De 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5 mm