Learn More
Hecht Karl™ Micro-hématocrite capillaire
Code produit 10718472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10718472 10/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10718472 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 40563010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.47€
    2.35€ / 100 pièces
    Économisez 2.12€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-12-2026
Informations sur la commande
Longueur du tube métrique
Spécification
Type de produit Tube capillaire
Diamètre (métrique) interne 1,1 à 1,2 mm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses à hématocrite
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) centrifugeuses d'hématocrite
Longueur (métrique) 75 mm