Learn More
Fisherbrand™ Micro-insert pour plaques à puits, verre
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Transparents
- En verre
- Les plaques sont conformes aux normes ANSI et SBS
- Différentes options d’étanchéité
- Chromatographie testée
- Pas d’écoulement grâce au matériau haut de gamme
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Modèle | Resserré |