Learn More
Cole-Parmer™ Solution de nettoyage Micro-Ninety™
Code produit 12061699 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12061699 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12061699 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1810005
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette solution de nettoyage concentrée pour les applications critiques. La solution de nettoyage Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ nettoie le verre, la plupart des métaux, le plastique, le caoutchouc, le tissu, et est sans risque pour tous v
  • Un nettoyant doux, mais puissant et sans rinçage pour un nettoyage critique et des applications à usage général
  • Les contaminants radioactifs ne réduisent pas la capacité de nettoyage
  • Élimine la plupart des matériaux biologiques
  • La solution fonctionne à n’importe quelle concentration et rince proprement ; la plupart des applications exigent seulement 1,25 à 2,5 oz liquides par gallon d’eau
  • La solution est respectueuse de l’environnement
  • Ne contient pas de phosphates, CFC, ODC ou borates
  • Elle remplace en toute sécurité l’acide chromique pour éliminer les protéines de la verrerie
  • Remarque : Ne pas utiliser sur le zinc, le magnésium ou l’aluminium 
Spécification
Forme Liquide
pH 9,5
Aspect Jaune
Point d’ébullition 100°C
Type de conteneur Flacon
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • micro-90 concentrared cleaning solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4