Learn More
Cole-Parmer™ Solution de nettoyage Micro-Ninety™
Code produit 15174626 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15174626 1 L 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15174626 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1810004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    289.04€ / 12 pièces
    Économisez 18.96€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Utilisez cette solution de nettoyage concentrée pour les applications critiques. La solution de nettoyage Cole-Parmer™ Micro-Ninety™ nettoie le verre, la plupart des métaux, le plastique, le caoutchouc, le tissu, et est sans risque pour tous v
  • Un nettoyant doux, mais puissant et sans rinçage pour un nettoyage critique et des applications à usage général
  • Les contaminants radioactifs ne réduisent pas la capacité de nettoyage
  • Élimine la plupart des matériaux biologiques
  • La solution fonctionne à n’importe quelle concentration et rince proprement ; la plupart des applications exigent seulement 1,25 à 2,5 oz liquides par gallon d’eau
  • La solution est respectueuse de l’environnement
  • Ne contient pas de phosphates, CFC, ODC ou borates
  • Elle remplace en toute sécurité l’acide chromique pour éliminer les protéines de la verrerie
  • Remarque : Ne pas utiliser sur le zinc, le magnésium ou l’aluminium 
Spécification
Forme Liquide
pH 9,5
Aspect Jaune
Point d’ébullition 100°C
Type de conteneur Flacon
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • micro 90 concentrated cleaning solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4