Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Micro-Ostwald
Code produit 10778741 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante approximative:
0,01K
Dimensions:
Diamètre de 0,43 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante approximative Dimensions Conditionnement
10778741 0,01K Diamètre de 0,43 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10778741 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285404203
Expédition estimée: 22-12-2026
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Micro-Ostwald SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour les mesures manuelles et automatiques de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils, les mesures à haute ou basse température, ainsi qu’aux quantités minimales de substances de mesure ou d’agents de rinçage
  • Calibré
  • Avec des traits de graduation
  • Avec constantes
  • Pour les mesures manuelles
  • Quantité de remplissage de 2 ml
  • Longueur totale de 290 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Calibrated Oui
Constante approximative 0,01K
Comprend Marque annulaire
À utiliser avec (application) Mesures de petites quantités liquides, même avec une formation extrême de mousse
Dimensions Diamètre de 0,43 mm
Volume (métrique) 2 mL