Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Micro-Ostwald
Code produit 10102081 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Viscosimètre Micro-Ostwald
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10102081 Viscosimètre Micro-Ostwald 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10102081 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285404322
Expédition estimée: 22-12-2026
Les viscosimètres Micro-Ostwald sont étalonnés pour la mesure automatique
  • Étalonnés pour la mesure automatique
  • Type n° 517 20
  • Capillaire n° II
  • Constante K = 0,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre Micro-Ostwald