Learn More
Wheaton™ Agitateur magnétique une place Micro-Stir™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Plage de vitesses de 5 à 200 tr/min
- Programmable, commande à distance et fonction d’alarme
- Le moteur d’entraînement direct sans balais offre une maintenance réduite
Spécification
Spécification
| Vitesse | 5 à 200 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 15 W |
| Hauteur (métrique) | 92 mm |
| Largeur (métrique) | 203 mm |
| Alimentation électrique | 100 à 240 V, 50/60 Hz, 15 W |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Réglage de puissance | Programmable, télécommande |
| Afficher plus |