Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Gants en nitrile bleus
Code produit 17853772 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17853772 8,5/9 200 pièces
17863772 5,5/6 200 pièces
17823652 6,5/7 200 pièces
17833592 7,5/8 200 pièces
17893662 9,5/10 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17853772 Fournisseur Ansell Code fournisseur 313041075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.65€
    12.80€ / 200 pièces
    Économisez 4.85€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en nitrile non stériles sont dotés d'une formulation extensible avancée, offrant confort et maintien sûr dans les environnements de soins de santé.
  • ASTM Certifié D6319
  • Haute résistance et protection pour la quasi-totalité des milieux cliniques
  • Formule avancée pour un confort et un ajustement optimaux, offrant une meilleure sensibilité tactile
  • Un niveau de qualité acceptable (AQL) supérieur aux normes de l'industrie garantit une production constante et de haute qualité.
  • L'emballage de 200 unités réduit les déchets
  • Testé pour une utilisation avec plus de 55 produits chimiques et approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
  • Pour une utilisation dans le cadre de la chimiothérapie et des examens à risque modéré
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6319, CE 0493, Categoría III, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 3,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.09 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions 8,5/9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Oui
Modèle Micro-TOUCH-313041
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm
Afficher plus Afficher moins
Aucun gant ne protège complètement contre tous les produits chimiques. Les utilisateurs doivent tester l’adéquation de ce produit par rapport aux produits chimiques et à l’environnement spécifiques où il est utilisé.