Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitra Touch™ Gants industriels
Code produit 17873572 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
100 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17873572 7,5/8 100 paires
17823842 6,5/7 100 paires
17883662 8,5/9 100 paires
17893642 9,5/10 100 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17873572 Fournisseur Ansell Code fournisseur 4400053
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce gant en nitrile non stérile est spécialement conçu pour mieux protéger les professionnels de la santé manipulant des produits chimiques et des cytostatiques.
  • ASTM Certifié D6978
  • Doté d'une manchette plus longue pour une protection accrue et un meilleur ajustement aux vêtements.
  • Protection et confort de haut niveau
  • Certifié conforme aux normes rigoureuses EN 420 et EN 374 relatives aux équipements de protection individuelle (EPI).
  • Surface interne chlorée pour un enfilage facile
  • Le film confortable avec des doigts texturés aide les utilisateurs à effectuer des tâches et des procédures
  • Testé contre plus de 100 produits chimiques et médicaments de chimiothérapie
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978, CE 0493, ISO 9001, type d’aliment : caoutchouc
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 2, EN 455 Parte 3, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 2, EN 455 Parte 3, EN 455 Parte 1, EN 455 Parte 2, EN 455 Parte 3, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 y -4, EN 421:2010
Applications Industriel
Couleur Vert
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Dimensions 7,5/8
Épaisseur (impériale) 5,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.13 mm
Type de manchette de gant Extension de
Modèle Micro-TOUCH-313020
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 300 mm