Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ 451 Gloves
Code produit. 17853602 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17853602
Marque: Ansell 6034514
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thin, nitrile gloves providing comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research in the healthcare setting.
  • ASTM D6319, ASTM D6978 certified
  • Nitrile examination gloves made from a durable and soft nitrile formulation
  • Manufactured without chemical accelerators, helpolyisopreneng to protect users from Type IV chemical allergies
  • Provides comfortable and reliable protection while supporting breast cancer research
  • Thin and light weight to ensure high tactility while working
  • For use in chemotherapy and medical applications
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978, ASTM D6319, Category III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Oui
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Pink
Jetable Single-use
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Examination Glove
Dimensions 9,5/10
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3.1 mil
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
FDA 510 (k) Oui
Modèle MICRO-TOUCH-313016
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm