Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrafree™ Gants 451
Code produit 17873742 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17873742 7,5/8 100 pièces
17863792 6,5/7 100 pièces
17853602 9,5/10 100 pièces
17883702 8,5/9 100 pièces
17863682 5,5/6 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17873742 Fournisseur Ansell Code fournisseur 6034512
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Des gants fins en nitrile offrant une protection confortable et fiable tout en soutenant la recherche sur le cancer du sein dans le milieu des soins de santé.
  • ASTM D6319, ASTM Certifié D6978
  • Gants d'examen en nitrile fabriqués à partir d'une formulation de nitrile durable et douce
  • Fabriqué sans accélérateurs chimiques, ce produit aide à protéger les utilisateurs contre les allergies chimiques de type IV.
  • Offre une protection confortable et fiable tout en soutenant la recherche sur le cancer du sein
  • Fine et légère pour garantir une excellente sensation tactile pendant le travail
  • Pour une utilisation en chimiothérapie et dans des applications médicales
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978, ASTM D6319, Categoría III, CE 0493, FDA21 CFR 177-2600-US Aprobado para contacto con alimentos, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Oui
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Rose
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions 7,5/8
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,1 mil
Épaisseur (métrique) 0.08 mm
FDA 510 (k) Oui
Modèle Micro-TOUCH-313016
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24 cm