Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Gants en nitrile
Code produit 17863702 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
M
Grande
XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17863702 XS 100 pièces
17843802 Standard 100 pièces
17823802 M 100 pièces
17803642 Grande 100 pièces
17803752 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17863702 Fournisseur Ansell Code fournisseur 313029060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.29€
    10.45€ / 100 pièces
    Économisez 4.84€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
MICRO-TOUCH™ Les gants en nitrile sont fabriqués en nitrile fin mais résistant pour offrir aux professionnels de la santé la protection fiable et la sensibilité tactile dont ils ont besoin. Ces gants sont homologués pour une utilisation en chimiothérapie.
  • Conçu avec une formulation en nitrile fine mais durable pour une protection fiable
  • La couleur bleu royal offre un contraste supérieur à celui des gants en nitrile bleu clair standard.
  • Approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
Spécification
Applications Soins de santé
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.13 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions XS
Quantité 100 gants/boîte, 10 boîtes/carton.