Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Micro-Ubbelohde pour la viscosimétrie de dilution
Tous les produits SI Analytics ProduitsBeskrivelse
- Convient pour les mesures manuelles et automatiques de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils, les mesures à haute ou basse température, ainsi qu’aux quantités minimales de substances de mesure ou d’agents de rinçage
- Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
- Calibré
- Avec constante pour les mesures manuelles
- Quantité de remplissage de 3 à 4 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Viscosimètre |
| Gamme de viscosité | 0,4 à 6 cSt |
| Calibrated | Oui |
| Description | Longueur de 290 mm |
| Constante approximative | 0,01K |
| Certifications/Conformité | DIN 55 350, partie 18 et DIN 51562, partie 2 |
| Comprend | Marques d’anneau |
| À utiliser avec (application) | Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative des liquides avec un comportement d’écoulement newtonien |
| Dimensions | Diamètre de 0,40 mm |
| Volume (métrique) | 3 à 4 ml |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?