Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Micro-Ubbelohde
Code produit 10090071 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,4 à 6 cSt
12 à 180 cSt
4 à 60 cSt
40 à 800 cSt
Constante approximative:
0,01K
0,1K
0,3K
1 K
Dimensions:
Diamètre de 0,4 mm
Diamètre de 0,70 mm
Diamètre de 0,95 mm
Diamètre de 1,26 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité Constante approximative Dimensions Conditionnement
10090071 0,4 à 6 cSt 0,01K Diamètre de 0,4 mm 1 pièce
10537371 4 à 60 cSt 0,1K Diamètre de 0,70 mm 1 pièce
10159990 12 à 180 cSt 0,3K Diamètre de 0,95 mm 1 pièce
10121721 40 à 800 cSt 1 K Diamètre de 1,26 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10090071 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285401103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    706.39€
    532.00€ / 1 pièces
    Économisez 174.39€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Déterminez l’indice de viscosité limite des polymères. Le viscosimètre Micro-Ubbelohde SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
  • Convient pour les mesures manuelles et automatiques de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils, les mesures à haute ou basse température, ainsi qu’aux quantités minimales de substances de mesure ou d’agents de rinçage
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Calibré
  • Avec constante pour les mesures automatiques
  • Quantité de remplissage de 3 à 4 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Viscosimètre
Gamme de viscosité 0,4 à 6 cSt
Calibrated Oui
Constante approximative 0,01K
Certifications/Conformité DIN 55 350, partie 18 et DIN 51562, partie 2
Comprend Marques d’anneau
À utiliser avec (application) Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement newtonien
Dimensions Diamètre de 0,4 mm
Volume (métrique) 3 à 4 ml