Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Micro-Ubbelohde (DIN)
Code produit 10662642 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Ubbelohde Microviscosimètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10662642 Ubbelohde Microviscosimètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10662642 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285401017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.00€
    532.00€ / 1 pièces
    Économisez 72.00€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les viscosimètres Micro-Ubbelohde sont étalonnés pour les mesures manuelles
  • Étalonnés pour la mesure manuelle
  • DIN
  • Type n° 536 13
  • Capillaire n° lc
  • Constante K = 0,03
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ubbelohde Microviscosimètre