Learn More
BRAND™ Tubes pour récipient de micro-pesée
Code produit 10323033 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pipettes 0,1-20 μL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10323033 Pipettes 0,1-20 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10323033 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 708470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.10€
    41.91€ / 1 pièces
    Économisez 5.19€
    11% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Comprend 10 filtres et 3 bouchons de protection
  • Un récipient de micro-pesée
  • Pour les pipettes 0,1-20 μL
  • Comprend 10 filtres et 3 couvercles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tubes de micro-pesée
À utiliser avec (équipement) Pipettes 0,1-20 μL
Comprend Un récipient, 10 filtres, 3 bouchons de couvercle