Learn More
MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates, 20 plates MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates
Code produit 16698853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 plaques
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16698853 20 plaques 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16698853 Fournisseur MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear Reaction Plates, 20 plates Code fournisseur A36924
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les plaques MicroAmp™ EnduraPlate™ de réaction optiques, transparentes, 96 puits offrent d’excellentes performances de PCR ou de qPCR pour répondre à vos besoins expérimentaux.
Les plaques MicroAmp™ EnduraPlate™ de réaction optiques, transparentes, 96 puits offrent d’excellentes performances de PCR ou de qPCR pour répondre à vos besoins expérimentaux. Les consommables en plastique EnduraPlate™ sont parfaitement compatibles avec les instruments Applied Biosystems™ afin de garantir un ajustement et des performances optimaux. Ils sont conçus selon les normes ANSI : SBS et conviennent parfaitement aux flux de travail automatisés. Les plaques MicroAmp™ EnduraPlate™ de réaction optiques, transparentes, 96 puits à demi-jupe sont adaptées aux blocs thermiques standard 96 puits (0,2 ml).
  • Optimisées pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Certifiées exemptes de DNase, d’ARNase et d’inhibiteurs de PCR
  • Fabriquées selon la norme ANSI : SBS, pour une compatibilité avec les laboratoires à cadences élevées et la manipulation robotique
  • Texte d’identification de puits écrit en noir et facile à lire pour minimiser les erreurs de pipetage
Les plaques de réaction EnduraPlate™ utilisent du polypropylène pour une construction à paroi fine qui permet un ajustement serré aux blocs thermiques avec un excellent transfert thermique du bloc thermique à l’échantillon, tandis qu’un cadre en polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une durabilité compatibles avec l’automatisation / la robotique. Un texte d’identification des puits écrit en noir et facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la préparation des échantillons.
Les plaques MicroAmp EnduraPlate™ de réaction optiques, transparentes, 96 puits sont fournies sans codes-barres, permettant ainsi la personnalisation avec vos propres codes-barres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditionnement 20 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique, Transparent
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe Semi
Matériau Polycarbonate, Polypropylène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Quantité 20 plaques