Learn More
Applied Biosystems™ Plaques optiques de réaction rapides et transparentes à 96 puits MicroAmp™ EnduraPlate™
Code produit 16418989 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 plaques
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16418989 20 plaques 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418989 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A36930
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les plaques MicroAmp™ EnduraPlate™ de réaction optiques, transparentes, rapides, 96 puits offrent d’excellentes performances de PCR ou de qPCR pour répondre à vos besoins expérimentaux.
Les consommables en plastique EnduraPlate™ sont parfaitement compatibles avec les instruments Applied Biosystems™ afin de garantir un ajustement et des performances optimaux. Ils sont conçus selon les normes ANSI / SBS et conviennent parfaitement aux flux de travaux automatisés. Les plaques optiques de réaction transparentes et rapides à 96 puits MicroAmp™ EnduraPlate™ à demi-jupe s’adaptent aux blocs thermiques à 96 puits à profil bas / rapides (0,1 ml).
  • Optimisées pour les performances avec les instruments Applied Biosystems™
  • Certifiées exemptes de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
  • Fabriquées selon la norme ANSI / SBS, pour une compatibilité avec les laboratoires à haut débit et des manipulations robotisées
  • Texte d’identification des puits en noir, facile à lire, pour réduire les erreurs de pipetage
Les plaques de réaction EnduraPlate™ utilisent du polypropylène pour une construction à paroi fine qui permet un ajustement serré aux blocs thermiques avec un excellent transfert thermique du bloc thermique à l’échantillon, tandis qu’un cadre en polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une durabilité compatibles avec l’automatisation / la robotique. Le texte d’identification des puits écrit en noir et facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la préparation des échantillons. MicroAmp™
Les plaques de réaction optiques rapides et transparentes, à 96 puits EnduraPlate™ sont fournies sans codes-barres, permettant ainsi la personnalisation avec vos propres codes-barres. Pour obtenir une version à code-barres de ce produit, veuillez consulter les plaques de réaction optiques rapides et transparentes, à 96 puits MicroAmp™ EnduraPlate™ avec code-barres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditionnement 20 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique, Transparent
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe Semi
Matériau Polycarbonate, Polypropylène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,1 mL
Quantité 20 plaques